Läs mer
Lanthanum boride, 99.5% (REO)
Produktkod. 11373888
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373888 10 g 10g
11393888 50 g 50g
11383888 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11373888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040325.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12008-21-8 | B6La-2 | 203.765 g/mol
Lantanborid används i heta katoder, som skapar och inkluderar elektronmikroskop, mikrovågsrör, elektronlitografi, elektronstrålesvetsning, röntgenrör och frielektronlasrar. Det administreras som en storleks- eller stamstandard vid röntgenpulverdiffraktion för att kalibrera instrumentell breddning av diffraktionstoppar. Den utövar som supraledare. Den har en stor potential som termionisk emitter i förnybara energitillämpningar. Det används ofta inom teleran, elektronisk industri, instrument, medicinsk utrustning, metallurgi och miljöskydd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12008-21-8
Molekylformel B6La-2
Molekylvikt (g/mol) 203.765
MDL-nummer MFCD00151350
InChI-nyckel IBDHMAYMLSYGAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum boride, lanthanum hexaboride, lanthanum boride reo, lanthanum hexaboride lab6 grade a, lanthanum hexaboride lab6 grade b, lanthanum hexaboride lab6 grade c, lanthanum hexaboride, powder, 10 mum, lanthanum boride, powder,-325 mesh trace metals basis, pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide lanthanum, line position and line shape standard for powder diffraction, nist srm 660c, lanthanum hexaboride powder
PubChem CID 71308229
LEDER B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[La]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum boride
Smältpunkt 2210°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water,HCl.
Formel vikt 203.78
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Densitet 2.61 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.