missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lantankloranilat, MP Biomedicals

Produktkod. 11408104 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408104 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11408104 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520823901

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

  • Viktigt meddelande: Denna produkt tillhör MP Biomedicals Sällsynt kemiskt bibliotek
  • De flesta sällsynta kemiska produkterna är tillgängliga för omedelbar leverans och säljs i befintligt skick
  • MP Biomedicals samlar inte in analytisk data för dessa produkter
  • Analytiska tester kan dock utföras på anpassad begäran för bulkorder

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material LANTHANUM CHLORANILATE
CAS 32607-23-1
Kvantitet 1 g
Molekylformel C18H6Cl6La2O12
Linjär formel C18O12Cl6La2
MDL-nummer MFCD03939079
Synonym chloranilic acid lanthanum salt, chloranilic acid, lanthanum salt
InChI-nyckel GGKWUCDKAJOTCW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O.C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O.C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O.[La].[La]
IUPAC-namn 2,5-diklor-3,6-dihydroxicyklohexa-2,5-dien-1,4-dion;lantan
Molekylvikt (g/mol) 904.745
PubChem CID 126959841
Formel vikt 898.78
Kvalitet Reagens
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.