Läs mer
Lantanklorid, 7-hydrat, BAKARE ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15587994 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15587994 100 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 100g
1 options
Produktkod. 15587994 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 225505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3658.28 SEK
    3281.75 SEK / 100g
    Save 376.53 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-02-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    För flamförstärkning vid atomabsorptionsspektroskopi
Chemical Identifiers
CAS 10099-58-8
Molekylformel Cl3La
Molekylvikt (g/mol) 245.26
MDL-nummer MFCD00011068
InChI-nyckel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifications
Kemiskt namn eller material Lanthanum Chloride
Namnnotering 7-Hydrate
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Kvantitet 100 g
Formel vikt 371.38
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
compliance-icons
Product Identifier
  • Lanthanum (III) chloride heptahydrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum (III) chloride heptahydrate