Läs mer
Lanthanum Chloride Heptahydrate, for AAS, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073254 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10040250
Brand: Fisher Chemical L/0455/46
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10025-84-0
Molekylformel Cl3H14LaO7
Molekylvikt (g/mol) 371.36
MDL-nummer MFCD00149756
InChI-nyckel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifikationer
Smältpunkt 91°C
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 25 g
Formel vikt 371.38g/mol
Förpackning Plastic powder jar