Läs mer
Lanthanum chloride, hydrated, 64.5-70% LaCl3
Código de producto. 10144360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Tamaño de la unidad:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Förpackning unitSize
10144360 100 g Glasflaska 100g
10114410 500 g Glasflaska 500g
11974191 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10144360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199151000
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 20211-76-1 | Cl3La | 245.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 20211-76-1
Molekylformel Cl3La
Molekylvikt (g/mol) 245.26
MDL-nummer MFCD00149753
InChI-nyckel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Lanthanum chloride, hydrated
Färg Vitt
Fysisk form Vidhäftande kristaller
Kvantitet 100 g
Linjär formel LaCl3·xH2O
Merck Index 10,5193
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 245.27
Procent renhet 64.5 to 70% LaCl3
Förpackning Glasflaska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum chloride, hydrated
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.