Läs mer
Lantanklorid, hydratiserad, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10005690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10005690 50 g Glasflaska 50g
1 options
Produktkod. 10005690 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413010500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20211-76-1 | Cl3La | 245.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum chloride, hydrated
CAS 20211-76-1
Färg Vitt
Fysisk form Adhering Crystalline Powder or Crystals
Kvantitet 50 g
Molekylformel Cl3La
Linjär formel LaCl3·xH2O
MDL-nummer MFCD00149753
Merck Index 14, 5363
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
InChI-nyckel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
IUPAC-namn lantan(3+)triklorid
Molekylvikt (g/mol) 245.26
Formel vikt 245.27
Procent renhet 64.5 to 70.0% (LaCl3)
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lanthanum chloride, hydrated
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.