Läs mer
Lantanklorid mättad hydrat, 64,5-70,0 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11402862 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402862 25 g 25g
11412862 100 g 100g
11422862 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402862 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215253425
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 10025-84-0
Molekylformel Cl3H14LaO7
Molekylvikt (g/mol) 371.36
MDL-nummer MFCD00149756
InChI-nyckel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)heptahydrattriklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum Chloride Saturated Hydrate
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 64.5-70.0%
Formel vikt 371.4
Kvalitet ACS-reagens