Läs mer
Lanthanum Chloride 10% Solution, for AAS, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 1 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 250 mL |
| Analysprocentintervall | ≥9.5 and ≤10.5% w/v |
| Förpackning | Amber glass bottle |