Läs mer
Lanthanum Chloride 10% Solution, for AAS, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073255 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Produktkod. 10050250
Brand: Fisher Chemical L/0460/07
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
MDL-nummer 149756
Specifikationer
pH 1
Fysisk form Liquid
Kvantitet 250 mL
Analysprocentintervall ≥9.5 and ≤10.5% w/v
Förpackning Amber glass bottle