Läs mer
Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7049197
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11342288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013194.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 64424-12-0 | C15H21LaO6 | 436.23 g/mol
Det används som katalysatorer, laboratoriekemikalier& för tillverkning av kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64424-12-0
Molekylformel C15H21LaO6
Molekylvikt (g/mol) 436.23
MDL-nummer MFCD00149057
InChI-nyckel UUYNRMJIFVOQCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum acetylacetonate hydrate min
PubChem CID 132984033
IUPAC-namn (Z)-4-hydroxipent-3-en-2-on; lantan; dihydrat
LEDER [La+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Smältpunkt 143°C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 436.24 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.