Läs mer
Lantan(III) 2-etylhexanoat, 10 % w/v i hexan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369647
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369647 25 mL 25ml
11379647 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041268.AC
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 67816-09-5 | Molekylformel: C24H45LaO6 | Molekylvikt: 568,523 g/mol
Lantan(III) 2-etylhexanoat, 10 % w/v i hexan, används som torkmedel i bläck-, beläggnings- och färgindustrin.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67816-09-5
Molekylformel C24H45LaO6
Molekylvikt (g/mol) 568.523
MDL-nummer MFCD00798555
InChI-nyckel PPNFILUQDVDXDA-UHFFFAOYSA-K
Synonym lanthanum tris 2-ethylhexanoate, lanthanum 2-ethylhexoate, lanthanum 3+ 2-ethylhexanoate, lanthanum 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, lanthanum 3+ salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lanthanum 3+ salt 3:1, 2-ethylhexanoate; lanthanum 3+, tris 2-ethylhexanoic acid lanthanum salt, lanthanum 3+ tris 2-ethylhexanoate
PubChem CID 171899
IUPAC-namn 2-etylhexanoat;lantan(3+)
LEDER CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) 2-ethylhexanoate
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1208
Formel vikt 568.18
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10% w/v in hexane
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.