Läs mer
Lanthanum(III) 2-methoxyethoxide, 99.9% (REO), 5% w/v in 2-methoxyethanol
Produktkod. 11319098
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319098 100 mL 100ml
11309098 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042522.AE
Request Bulk or Custom Format
Framställning av tunna filmer av lantanoxid med Sol-Gel-metoden
Lantan(III)-2-metoxietoxid används vid framställning av tunna filmer av lantanoxid med Sol-Gel-metoden
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115685-56-8
MDL-nummer MFCD00210619
Synonym lanthanum iii 2-methoxyethoxide, lanthanum tris 1-methoxyethan-1-olate, acmc-20akoi, lanthanum 3+ ion tris 1-methoxyethanolate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum (III) 2-methoxyethoxide
Färg Gult
Densitet 0.96 g/mL
Kokpunkt 124°C
Flampunkt 40°C (104°F)
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel La(OCH2CH2OCH3)3
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1188
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 364.17
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in 2-methoxyethanol
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.