Läs mer
Lanthanum(III) acetate sesquihydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7049588
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11347118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 015299.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25721-92-0 | C12H24La2O15 | 686.12 g/mol
Lantan(III)acetatseskvihydrat används i specialglas och i vattenbehandling. Det används vid framställning av fenolatbryggt dilantan(III)-komplex, som anses vara en modell för metalloproteiner i tillämpad kemi. Vidare används det för att framställa nanopartikelformiga porösa lantanoxifluorid (LaOF) filmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25721-92-0
Molekylformel C12H24La2O15
Molekylvikt (g/mol) 686.12
MDL-nummer MFCD00013037
InChI-nyckel RBPQRWPSWRTKEC-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-namn dilantan(3+)hexaacetattrihydrat
LEDER O.O.O.[La+3].[La+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) acetate sesquihydrate
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 343.05 (316.03 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.