Läs mer
Lantan(III) bromidhydrat, REacton™, 99,99 % (REO)
Produktkod. 15476005
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15476005 10 g 10g
11332298 50 g 50g
11322298 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15476005 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013198.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 224183-16-8 | Br3La | 378,62 g/mol
Lantan(III)bromid används som scintillationsmaterial i vissa tillämpningar. Det används i gammaspektroskopi radioisotopdetektering. Det används som en källa till lantan i kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 224183-16-8
Molekylformel Br3La
Molekylvikt (g/mol) 378.62
MDL-nummer MFCD00798151
InChI-nyckel XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
Synonym lanthanum iii bromide hydrate, acmc-1chtf, lanthanum bromide hydrate, lanthanum bromide-water 1/3/1
PubChem CID 71317322
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) bromide hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
IUPAC-namn lantan(3+);tribromid;hydrat
Formel vikt 378,62 (Vattenfattig)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.