Läs mer
Lanthanum(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Produktkod. 11348697
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348697 2 g 2g
11338697 10 g 10g
11405080 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035800.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13536-79-3 | Br3La | 378.62 g/mol
Det används som scintillationsmaterial i vissa tillämpningar, som en källa i syntesen av lantan& dess derivat CsNaLa6Br14N2 och La3Br6N som innehåller sällsynta bitetraedriska strukturella enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13536-79-3
Molekylformel Br3La
Molekylvikt (g/mol) 378.62
MDL-nummer MFCD00016161
InChI-nyckel XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)tribromid
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) bromide
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 378.62
Procent renhet 99.9%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.