Läs mer
Lanthanum(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7050187
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11348697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035800.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13536-79-3 | Br3La | 378.62 g/mol
Det används som scintillationsmaterial i vissa tillämpningar, som en källa i syntesen av lantan& dess derivat CsNaLa6Br14N2 och La3Br6N som innehåller sällsynta bitetraedriska strukturella enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13536-79-3
Molekylformel Br3La
Molekylvikt (g/mol) 378.62
MDL-nummer MFCD00016161
InChI-nyckel XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)tribromid
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) bromide
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 378.62
Procent renhet 99.9%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.