Läs mer
Lantan(III)karbonathydrat, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049630
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11357198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 016639.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 54451-24-0 | C3La2O9 | 457.84 g/mol
Det används i läkemedel& används inom medicin som fosfatbindemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54451-24-0
Molekylformel C3La2O9
Molekylvikt (g/mol) 457.84
MDL-nummer MFCD00011069
InChI-nyckel NZPIUJUFIFZSPW-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-namn dilantan(3+)trikarbonat
LEDER [La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) carbonate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,5364
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 457.85 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.6 g/mL to 2.7 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.