Läs mer
Lantan(III)karbonathydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302298
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302298 50 g 50g
11312298 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013197.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54451-24-0 | C3La2O9 | 457.84 g/mol
Lantan(III)karbonathydrat används som utgångsmaterial för framställning av lantanstrontiummanganit, som används i bränslecellsapplikationer med fast oxid. Det är också involverat i framställningen av högtemperatursupraledare. Det finner tillämpning inom medicin som ett fosfatbindemedel. Vidare används det vid behandling av hyperfosfatemi. Utöver detta används den för toning av glas, vattenbehandling och som katalysator för kolvätekrackning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54451-24-0
Molekylformel C3La2O9
Molekylvikt (g/mol) 457.84
MDL-nummer MFCD00011069
InChI-nyckel NZPIUJUFIFZSPW-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-namn dilantan(3+)trikarbonat
LEDER [La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) carbonate hydrate
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,5364
Löslighetsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
Formel vikt 457.85 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.6 g/mL to 2.7 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.