Läs mer
Lantan(III)klorid, vattenfritt vattenfritt, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11329129
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329129 5 g 5g
11349129 25 g 25g
11339129 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087911.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245,26 g/mol
Lantankloridlösningar används i olika vattenbehandlingstillämpningar. Det används också i biokemisk forskning. Dopat med cerium appliceras det som scintillatormaterial. I organisk syntes fungerar lantantriklorid som en mild Lewissyra. Denna förening används i gammadetektorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10099-58-8
Molekylformel Cl3La
Molekylvikt (g/mol) 245.26
MDL-nummer MFCD00011068
InChI-nyckel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifikationer
Kokpunkt 1 000 °C
Kemiskt namn eller material Lanthanum (III) chloride
Smältpunkt 860 °C
Namnnotering Vattenfri
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
Densitet 3.842 g/mL
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,5363
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 245.27
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.