Läs mer
Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98%, MilliporeSigma™
Produktkod. 15885630
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15885630 100 g Plastic Bottle 100g
1 options
Produktkod. 15885630 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1122190100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
High-purity grade lanthanum(III) chloride heptahydrate for analytical applications.
  • Lanthanum (III) chloride heptahydrate 98%, reagent for analysis, supplied in a 100 g plastic bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 91°C
Namnnotering For Analysis
CAS 10025-84-0, 7732-18-5
Färg White
pH 5
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel Cl3H14LaO7
Linjär formel LaCl3 · 7H2O
MDL-nummer MFCD00149756
Synonym Lanthanum trichloride
Löslighetsinformation Soluble (20°C)
InChI-nyckel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
IUPAC-namn lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
Molekylvikt (g/mol) 371.36
Formel vikt 371.37
Identifiering Passes Test
Förpackning Plastic Bottle
Utseende White Solid
Densitet Bulk Density: 900 kg/m3