Läs mer
Lanthanum(III) Chloride Heptahydrate 98%, Supelco™
Produktkod. 15895630
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15895630 250 g 250g
1 options
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
Produktkod. 15895630 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1122190250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
For analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) Chloride Heptahydrate 98%
Smältpunkt 91°C (Elimination of Water of Crystallisation)
CAS 10025-84-0
Kvantitet 250 g
MDL-nummer MFCD00149756
Synonym Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98%, Lanthanum trichloride, Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98%
Molekylvikt (g/mol) 371.37