Läs mer
Lantan(III)kloridheptahydrat, 99 %
Produktkod. 11483047
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483047 100 g 100g
11493047 500 g 500g
11403057 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15575.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10025-84-0 | Cl3H14LaO7 | 371,36 g/mol
Lantankloridlösningar används i olika vattenbehandlingstillämpningar. Lantanklorid används också i biokemisk forskning. Dopat med cerium appliceras det som scintillatormaterial. I organisk syntes fungerar lantantriklorid som en mild Lewissyra. Denna förening används i gammadetektorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Lantankloridlösningar används i olika vattenbehandlingstillämpningar. Lantanklorid används också i biokemisk forskning. Dopat med cerium appliceras det som scintillatormaterial. I organisk syntes fungerar lantantriklorid som en mild Lewissyra. Denna förening används i gammadetektorer.
Löslighet
Löslig i etanol och vatten.
Noter
Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror, starka reduktionsmedel och aktiva metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-84-0
Molekylformel Cl3H14LaO7
Molekylvikt (g/mol) 371.36
MDL-nummer MFCD00149756
InChI-nyckel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)heptahydrattriklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Smältpunkt 91 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Merck Index 14,5363
Löslighetsinformation Löslig i etanol och vatten.
Formel vikt 371,37 (245,27 Vattenfri Alkoholhaltig)
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.