Läs mer
Lantan(III)kloridheptahydrat, 99 %
Beskrivning
Lantankloridlösningar används i olika vattenbehandlingstillämpningar. Lantanklorid används också i biokemisk forskning. Dopat med cerium appliceras det som scintillatormaterial. I organisk syntes fungerar lantantriklorid som en mild Lewissyra. Denna förening används i gammadetektorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lantankloridlösningar används i olika vattenbehandlingstillämpningar. Lantanklorid används också i biokemisk forskning. Dopat med cerium appliceras det som scintillatormaterial. I organisk syntes fungerar lantantriklorid som en mild Lewissyra. Denna förening används i gammadetektorer.
Löslighet
Löslig i etanol och vatten.
Noter
Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror, starka reduktionsmedel och aktiva metaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lanthanum(III) chloride heptahydrate |
| Smältpunkt | 91 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Merck Index | 14,5363 |
| Löslighetsinformation | Löslig i etanol och vatten. |
| Formel vikt | 371,37 (245,27 Vattenfri Alkoholhaltig) |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Lanthanum(III) chloride heptahydrate
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.