Läs mer
Lantan(III)kloridheptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7022687
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11483047
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15575.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 10025-84-0 | Cl3H14LaO7 | 371.36 g/mol
Lantankloridlösningar används i olika vattenbehandlingstillämpningar. Lantanklorid används också i biokemisk forskning. Dopat med cerium appliceras det som scintillatormaterial. I organisk syntes fungerar lantantriklorid som en mild Lewissyra. Denna förening används i gammadetektorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Lantankloridlösningar används i olika vattenbehandlingstillämpningar. Lantanklorid används också i biokemisk forskning. Dopat med cerium appliceras det som scintillatormaterial. I organisk syntes fungerar lantantriklorid som en mild Lewissyra. Denna förening används i gammadetektorer.
Löslighet
Löslig i etanol och vatten.
Noter
Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror, starka reduktionsmedel och aktiva metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-84-0
Molekylformel Cl3H14LaO7
Molekylvikt (g/mol) 371.36
MDL-nummer MFCD00149756
InChI-nyckel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)heptahydrattriklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Smältpunkt 91°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,5363
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and water.
Formel vikt 371.37 (245.27 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Odör Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.