Läs mer
Lanthan(III) kloridheptahydrat, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Produktkod. 15603520
Change view
Kvantitet:
1 Ea.
100 g
6 x 1 Ea.
6 x 100 g
Förpackning:
Ampull
Ampulle
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Paket med 6
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15603520 100 g Polyflaska 100g
15613520 6 x 100 g Poly flaska Paket med 6
15633650 1 Ea. Ampull Varje
15643650 6 x 1 Ea. Ampulle Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15603520 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31820100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
för 1L standardlösning
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-84-0
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate
Kvantitet 100 g
Molekylformel Cl3H14LaO7
Linjär formel LaCl3 · 7H2O
MDL-nummer MFCD00149756
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI-nyckel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
IUPAC-namn lantan(3+)heptahydrattriklorid
Molekylvikt (g/mol) 371.36
Formel vikt 371,37 g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet puriss. pa
Förpackning Polyflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride heptahydrate