Läs mer
Lanthan(III) kloridheptahydrat, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Product Code. 15613520
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 st.
100 g
6 x 1 Ea.
6 x 100 g
Förpackning:
Ampull
Ampulle
Poly flaska
Polyflaska
Unit Size:
100g
Paket med 6
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
15613520 6 x 100 g Poly flaska Paket med 6
15603520 100 g Polyflaska 100g
15633650 1 st. Ampull Varje
15643650 6 x 1 Ea. Ampulle Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15613520 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 318206X100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7160.00 SEK
    6561.00 SEK / Paket med 6
    Save 599.00 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
Add to basket
för 1L standardlösning
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-84-0
Specifications
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Smältpunkt 91 °C (dekomposition) (litteratur)
Namnnotering Puriss. P.A., ≥99%
CAS Max % ≤100.0000%
Fysisk form Solid
Kvantitet 6 x 100 g
Molekylformel Cl3H14LaO7
Linjär formel LaCl3 · 7H2O
MDL-nummer MFCD00149756
UN-nummer UN3260
InChI-nyckel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
IUPAC-namn lantan(3+)heptahydrattriklorid
Molekylvikt (g/mol) 371.36
Formel vikt 371.37
Procent renhet >99%
Kvalitet puriss. pa
Förpackning Poly flaska