Läs mer
Lanthan(III) kloridheptahydrat, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Produktkod. 15633650
Change view
Kvantitet:
1 st.
100 g
6 x 1 Ea.
6 x 100 g
Förpackning:
Ampull
Ampulle
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Paket med 6
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15633650 1 st. Ampull Varje
15603520 100 g Polyflaska 100g
15613520 6 x 100 g Poly flaska Paket med 6
15643650 6 x 1 Ea. Ampulle Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15633650 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 320381EA
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
för 1L standardlösning
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-84-0
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Chloride Concentrate
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 st.
Förpackning Ampull
Molekylformel ClNa
Linjär formel NaCl
MDL-nummer MFCD00003477
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[Cl-]
IUPAC-namn natriumklorid
Molekylvikt (g/mol) 58.44
Formel vikt 58,44 g/mol
Kvalitet Volumetric