Läs mer
Lantan(III) kloridheptahydrat, REacton 99,9 % (REO)
Produktkod. 11336348
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11336348 250 g 250g
11326348 50 g 50g
11316348 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011268.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10025-84-0 | Cl3H14LaO7 | 371,36 g/mol
Lantan(III)nitrat används som utgångsmaterial för den elektrokemiska syntesen av en LaMnO 3 tunnfilmsbeläggning på substrat av rostfritt stål. Det används som en katalysator för kemoselektiv beredning av cykliska och acykliska ditioacetaler. Det används för att framställa tunna filmer av lantanaluminat (LAO), LaF 3 nanokristaller och bis(indolyl)-metaner från indoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-84-0
Molekylformel Cl3H14LaO7
Molekylvikt (g/mol) 371.36
MDL-nummer MFCD00149756
InChI-nyckel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)heptahydrattriklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Smältpunkt 91 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Våta kristallina aggregat
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Utseende Vita våta kristallina aggregat
Analysprocentintervall 99,99 % (REO)
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol och syror.
Formel vikt 371,37 (245,27 Vattenfri Alkoholhaltig)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.