Läs mer
Lanthanum(III) chloride hydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. 11374788
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374788 100 g 100g
11384788 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043120.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20211-76-1 | Cl3La | 245.26 g/mol
Lantan(III)klorid är användbar som prekursor för syntes av vattenhaltiga sol-gel lantanfosfat nanostavar, som ett filterhjälpmedel, ett effektivt flocknings- och utfällningsfosfat. Det används också som en katalysator för högtrycksoxidativ klorering av metan till klormetan och organisk syntes det fungerar som Lewis sur katalysator. Det används som scintillatormaterial och i gammadetektorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20211-76-1
Molekylformel Cl3La
Molekylvikt (g/mol) 245.26
MDL-nummer MFCD00149753
InChI-nyckel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum (III) chloride hydrate
Smältpunkt 91°C (decomposition)
pH 5
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,5363
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vikt 245.27 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.