Läs mer
Lantan(III)klorid, ultratorr, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050153
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11318607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035731.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
Lantankloridlösningar används i olika vattenbehandlingstillämpningar. Det används också i biokemisk forskning. Dopat med cerium appliceras det som scintillatormaterial. I organisk syntes fungerar lantantriklorid som en mild Lewissyra. Denna förening används i gammadetektorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10099-58-8
Molekylformel Cl3La
Molekylvikt (g/mol) 245.26
MDL-nummer MFCD00011068
InChI-nyckel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifikationer
Kokpunkt 1,000°C
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) chloride
Smältpunkt 860°C
Namnnotering Ultra dry
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,5363
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 245.27
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.842 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.