Läs mer
Lantan(III)fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11492658
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11492658
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16673.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13709-38-1 | F3La | 195.90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13709-38-1
Molekylformel F3La
Molekylvikt (g/mol) 195.90
MDL-nummer MFCD00011073
InChI-nyckel BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) fluoride
Smältpunkt 1493°C
Kvantitet 100 g
Linjär formel LaF3
Formel vikt 195.9
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 5.936
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.