Läs mer
Lanthanum(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11316928
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316928 50 g 50g
11306928 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013663.18
Request Bulk or Custom Format
Lantanfluorid, vattenfri, används i stor utsträckning vid framställning och studier av fluorglas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13709-38-1
Molekylformel F3La
Molekylvikt (g/mol) 195.90
MDL-nummer MFCD00011073
InChI-nyckel BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) fluoride
Smältpunkt 1493°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Lump
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel LaF3
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in strong mineral acids.
Formel vikt 195.9
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 5.936 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.