Läs mer
Lantan(III)fluorid, vattenfri, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407510
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11386348
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011273.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13709-38-1 | F3La | 195.90 g/mol
Lantan(III)fluorid används i beläggning av fosforlampor, kolbågselektroder och i lasrar. Det används också i fluorselektiva elektroder. Vidare används det som en icke-järnmetalltillsats och används i metallegeringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13709-38-1
Molekylformel F3La
Molekylvikt (g/mol) 195.90
MDL-nummer MFCD00011073
InChI-nyckel BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) fluoride, anhydrous
Smältpunkt 1493°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.99% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Formel vikt 195.9
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline
Densitet 5.936
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.