Läs mer
Lanthanum(III) fluoride, Optical Grade, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7049341
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11357677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014061.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13709-38-1
Molekylformel F3La
Molekylvikt (g/mol) 195.90
MDL-nummer MFCD00011073
InChI-nyckel BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lanthanum(3+) trifluoride
LEDER [F-].[F-].[F-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) fluoride
Smältpunkt 1493°C
Fysisk form Broken Crystals
Kvantitet 1 g
Linjär formel LaF3
Formel vikt 195.9
Kvalitet Optical
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 5.936 g/mL