Läs mer
Lanthanum(III) hydroxide, 99.95% (REO)
Produktkod. 11314798
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314798 50 g 50g
11324798 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043123.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14507-19-8 | La(OH)3
Lantan(III)hydroxid används i trevägskatalysatorer, glas-, keramik- och elektronikindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14507-19-8
Molekylformel La(OH)3
MDL-nummer MFCD00016160
Synonym lanthanum hydroxide, la oh 3, lanthanum hydroxide van, lanthanum 3+ trihydroxide, acmc-1c707, lanthanum 3+ ion trihydroxide, lanthanum iii hydroxide trace rare earth metals basis 50g
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum (III) hydroxide
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in strong acids.
Formel vikt 189.93
Procent renhet 99.95%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.