Läs mer
Lanthanum(III) hydroxide, 99.95% (REO)
Produktkod. p-7058725
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11314798
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043123.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14507-19-8 | La(OH)3
Lantan(III)hydroxid används i trevägskatalysatorer, glas-, keramik- och elektronikindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14507-19-8
Molekylformel La(OH)3
MDL-nummer MFCD00016160
Synonym lanthanum hydroxide, la oh 3, lanthanum hydroxide van, lanthanum 3+ trihydroxide, acmc-1c707, lanthanum 3+ ion trihydroxide, lanthanum iii hydroxide trace rare earth metals basis 50g
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum (III) hydroxide
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in strong acids.
Formel vikt 189.93
Procent renhet 99.95%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.