Läs mer
Lanthan(III)jodid, ultratorrt, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 15427455
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427455 1 g 1g
15437455 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427455 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047184.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13813-22-4 | I3La | 519,62 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13813-22-4
Molekylformel I3La
Molekylvikt (g/mol) 519.62
MDL-nummer MFCD00049470
InChI-nyckel KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lanthanum(3+) triiodide
LEDER [I-].[I-].[I-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) iodide
Smältpunkt 772 °C
Namnnotering Ultratorr
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Odör Luktfritt
Förpackning Ampull
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Löslig i dimetylform amid. (578,7 g dm-3 vid 20 °C). Löslig i vatten.
Formel vikt 519.62
Procent renhet 99.99%
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning