Läs mer
Lantan(III) jodid, ultratorr, 99,995+% (metallbas)
Produktkod. 11425310
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425310 5 g 5g
11415310 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425310 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044548.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 13813-22-4 | I3La | 519,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13813-22-4
Molekylformel I3La
Molekylvikt (g/mol) 519.62
MDL-nummer MFCD00049470
InChI-nyckel KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)trijodid
LEDER [I-].[I-].[I-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum (III) iodide
Smältpunkt 772 °C
Namnnotering Ultratorr
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 5 g
Förpackning Ampull
Känslighet Känslig för fukt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Formel vikt 519.62
Procent renhet ≥99.995%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.