Läs mer
Lantan(III)isopropoxid, La 40%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11332578
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332578 0.5 g 0.5g
11342578 2 g 2g
11352578 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11332578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014616.02
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19446-52-7 | C9H21LaO3 | 316.169 g/mol
Lantan(III)isopropoxid kan användas i asymmetrisk katalys. Den bildar komplex med en (S,S)-fenyl-kopplad-binaftol, som förstärker en katalytisk 1,4-addition av malonat till cykliska och acykliska enoner. Den fungerar som en samkatalysator med kopparfluorid-trifenylfosfin vid katalytisk allylering av ketoiminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19446-52-7
Molekylformel C9H21LaO3
Molekylvikt (g/mol) 316.169
MDL-nummer MFCD00015305
InChI-nyckel SORGMJIXNUWMMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum isopropoxide, lanthanum iii isopropoxide, acmc-20ako6, lanthanum triisopropoxide, lanthanum 3+ ion tris propan-2-olate, lanthanum 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 9858075
IUPAC-namn lantan(3+);propan-2-olat
LEDER CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) isopropoxide
Smältpunkt 120°C to 128°C
Färg Vitt
Kokpunkt 170°C (0.04 mmHg)(sublimation)
Odör Alcohol-like
Linjär formel La[OCH(CH3)2]3
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN2925
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in terahydrofuran,toluene,hexane and isopropyl alcohol.
Formel vikt 316.18
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) La 40%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.