Läs mer
Lantan(III) nitrathexahydrat, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11357647
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357647 500 g 500g
11347647 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012915.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433,01 g/mol
Lantan(III)nitrat används som utgångsmaterial för den elektrokemiska syntesen av en LaMnO 3 tunnfilmsbeläggning på substrat av rostfritt stål. Det används som en katalysator för kemoselektiv beredning av cykliska och acykliska ditioacetaler. Det används för att framställa tunna filmer av lantanaluminat (LAO), LaF 3 nanokristaller och bis(indolyl)-metaner från indoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10277-43-7
Molekylformel H12LaN3O15
Molekylvikt (g/mol) 433.01
MDL-nummer MFCD00149751
InChI-nyckel GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
IUPAC-namn lantan(3+);trinitrat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Smältpunkt 40°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,5363
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and acids.
Formel vikt 433.01 (324.92 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.