Läs mer
Lantan(III) nitrathexahydrat, 99,995 %, (spårmetallbas)
Product Code. 10082550 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10082550 100 g Glasflaska 100g
10402011 5 g Glasflaska 5g
10524084 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10082550 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 193281000
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10277-43-7
Molekylformel H12LaN3O15
Molekylvikt (g/mol) 433.01
MDL-nummer MFCD00149751
InChI-nyckel GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
LEDER O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kokpunkt 126,0 °C
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Smältpunkt 40,0 °C
Färg Grå
Fysisk form Pulver/Granuler
Kvantitet 100 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99.995%
Linjär formel La(NO3)3·6H2O
Fieser 11,283
Merck Index 15, 5414
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1580 g/L (25 °C). Andra lösligheter: löslig i syror, löslig i alkohol
IUPAC-namn lantan(3+)hexahydrattrinitrat
Formel vikt 433.01
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Spårmetallbas
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.