Läs mer
Lantan(III) nitrathexahydrat, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 126 °C |
| Kemiskt namn eller material | Lanthanum(III) nitrate hexahydrate |
| Smältpunkt | 40 °C |
| Kvantitet | 500 g |
| Utseende | Kristallint |
| Analysprocentintervall | ≥99.0% |
| Linjär formel | La(NO3)3 · 6H2O |
| UN-nummer | UN1477 |
| Löslighetsinformation | 1580 g/L i vatten |
| Formel vikt | 433,01g/mol |
| Visa mer |