Läs mer
Lanthanum(III) oxalate decahydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11392288
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392288 50 g 50g
11382288 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013196.18
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 537-03-1
Molekylformel C6La2O12
Molekylvikt (g/mol) 541.865
MDL-nummer MFCD00150540
InChI-nyckel OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
Synonym lanthanum oxalate, lanthanum iii oxalate, acmc-1bafu, lanthanum 3+ ; oxalate, dilanthanum 3+ trioxalate ion, dilanthanum 3+ trioxalate, lanthanum iii oxalate decahydrate, reacton, ethanedioic acid,lanthanum 3+ salt,hydrate 3:2:9, lanthanum, m-ethanedioato 2--ko1,ko2':ko1',ko2 bis ethanedioato 2--ko1,ko2 di
PubChem CID 164654
IUPAC-namn lantan(3+);oxalat
LEDER C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[La+3].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) oxalate decahydrate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel La2(C2O4)3·10H2O
UN-nummer UN3288
Formel vikt 722.02 (541.87 Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.