Läs mer
Lanthanum(III) oxalate hydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7058724
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11304798
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043122.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 79079-18-8 | C6La2O12 | 541.87 g/mol
Lantanoxalat används främst i specialglas, fosfor, vattenrening och katalysator. Detta material används i glas, keramik, papper, textil, beläggning, fin- och specialkemikalier. I petroleumkrackningskatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79079-18-8
Molekylformel C6La2O12
Molekylvikt (g/mol) 541.87
MDL-nummer MFCD00150540
InChI-nyckel OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
Synonym lanthanum iii oxalate decahydrate, lanthanum oxalate decahydrate, lanthanum iii oxalate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-lanthanacyclopentan-2-yl oxalate decahydrate
PubChem CID 91886560
IUPAC-namn lantan;oxalsyra;dekahydrat
LEDER [La+3].[La+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum (III) oxalate hydrate
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Linjär formel La2(C2O4)3·xH2O
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Soluble in water. Soluble in strong mineral acids.
Formel vikt 541.87 (Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.