Läs mer
Lantan(III)oxid, 91 %
Produktkod. 10035710 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10035710 100 g 100g
10167180 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10035710 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413021000
 Begränsad artikel
I lager
Lantan(III)oxid, 91%, La2O3, CAS-nummer 1312-81-8, 100g, 89% min, 4200,0 grader. C, Vit till Grå, 215-200-5, 325.82, HYGROSKOPISK, GHS H Uttalande: Orsakar allvarlig ögonirritation. | CAS: 1312-81-8 | La2O3 | 325,82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1312-81-8
Molekylformel La2O3
Molekylvikt (g/mol) 325.82
MDL-nummer MFCD00011071
Specifikationer
Kokpunkt 4200.0°C
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) oxide
Smältpunkt 2315.0°C
Namnnotering 91%
Färg Vitt till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 89% min
Linjär formel La2O3
Merck Index 15, 5414
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 325.82
Procent renhet 91%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.