Läs mer
Lantan(III)oxid, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7051611
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11308788
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041644.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För vakuumdeponering
Lantan(III)oxid används för vakuumdeponering. Den fungerar också som en föregångare till LAMOX snabba jonledare. Det används också vid tillverkning av speciallegeringar, optiskt glas och eldfasta material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1312-81-8
MDL-nummer MFCD00011071
Specifikationer
Kokpunkt 4200°C
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) oxide
Smältpunkt 2307°C
Fysisk form Sintered Lump
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,5363
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in dilute mineral acids
Formel vikt 325.82
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 6.51 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.