Läs mer
Lantan(III)oxid, 99,9 %
Produktkod. 15493067
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15493067 250 g 250g
15483067 50 g 50g
15473067 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15493067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13246.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1847.24 SEK
    1658.65 SEK / 250g
    Save 188.59 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1312-81-8 | La{2}O{3}
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 4200°C
Smältpunkt 2307°C
CAS 1312-81-8
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
Molekylformel La{2}O{3}
Procent renhet 99.9%