Läs mer
Lanthanum(III) oxide, 99.9%
Produktkod. p-7232499
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 15483067
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13246.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1312-81-8 | La{2}O{3}
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 4200°C
Smältpunkt 2307°C
CAS 1312-81-8
Fysisk form Fast
Kvantitet 50 g
Molekylformel La{2}O{3}
Procent renhet 99.9%