Läs mer
Lantan(III)oxid, 99,9 %, (spårmetallbas)
Produktkod. 10398843 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10398843 1 kg Glasflaska 1kg
10410671 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10398843 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 199160010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1312-81-8 | La2O3 | 325,82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1312-81-8
Molekylformel La2O3
Molekylvikt (g/mol) 325.82
MDL-nummer MFCD00011071
Specifikationer
Kokpunkt 4200.0°C
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) oxide
Smältpunkt 2315.0°C
Namnnotering 99.9%
Färg Blått
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.85% min. (La2O3) TREO base
Linjär formel La2O3
Merck Index 15, 5414
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 325.82
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Förlust vid tändning 3.0 % max. (1000°C)
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.