Läs mer
Lantan(III)oxid, 99,99 % (REO), Ca max 10 ppm, AAS-klass
Produktkod. 11366338
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366338 1 kg 1kg
11346338 50 g 50g
11356338 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11366338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011266.A1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 1312-81-8 | La2O3
Lantan(III)oxid används som en prekursor till LAMOX snabba jonledare och supraledare. Det används också vid tillverkning av optiska glas, piezoelektriska och termoelektriska material. Den är också användbar för röntgenavbildningsförstärkande skärmar, fosforer samt dielektrisk och ledande keramik. Dessutom används den som en katalysator för att åstadkomma vissa organiska omvandlingar. Det är en av de aktiva ingredienserna och kan användas i termoelektriska och piezoelektriska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1312-81-8
Molekylformel La2O3
MDL-nummer MFCD00011071
Specifikationer
Kokpunkt 4200°C
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) oxide
Smältpunkt 2307°C
Namnnotering For AAS analysis
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.99% (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water,but soluble in dilute acid.
Formel vikt 325.82
Kvalitet AAS
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White powder/lump
Densitet 6.51
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.